Merck
LM4100
Avanti
cholesterol (D7)
Avanti Research - A Croda Brand LM4100, methanol solution
Synonim(y):
cholest-5-en-3β-ol(d7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39D7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.70
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM4100-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM4100
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
Zastosowanie
Cholesterol (D7) został użyty do przygotowania liposomu i jako wzorzec wewnętrzny do określenia kalibracji czasu retencji.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM4100-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Direct visualization of the conformational dynamics of single influenza hemagglutinin trimers
Das D, et al.
Cell, 174(4), 926-937 (2018)
Generation and quality control of lipidomics data for the alzheimer?s disease neuroimaging initiative cohort
Barupal DK, et al.
Scientific data, 5, 180263-180263 (2018)