Merck
LM1000
Avanti
12:0-13:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand LM1000, methanol solution
Synonim(y):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H66NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
635.85
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1000-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1000
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
FCTBVSCBBWKZML-WJOKGBTCSA-N
Opis ogólny
Phospholipids are major structural biomolecules found in biological membranes. Phosphocholine (PC) is an intermediate of phosphatidylcholine synthesis catalyzed by choline kinase.
Zastosowanie
12:0-13:0 PC or 1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine has been used:
  • as an internal standard in liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) analysis
  • as a lipid standard for phospholipid quantification by MS
  • as an internal standard for the retention time recalibration during LC-MS data processing
  • as an MS grade lipid standard for lipid extraction from macrophages
Działania biochem./fizjol.
Phospholipids participate in protein mediated intracellular and extracellular signaling processes.
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1000-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akifumi Shiomi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 84(3), 583-593 (2019-11-26)
Fish cell lines are widely used for the studies of developmental biology, virology, biology of aging, and nutrition physiology. However, little is known about their physicochemical properties. Here, we report the phospholipid compositions and mechanical properties of cell membranes derived
Shayne A Snider et al.
The Journal of biological chemistry, 293(29), 11600-11611 (2018-06-09)
Choline is an essential nutrient that is required for synthesis of the main eukaryote phospholipid, phosphatidylcholine. Macrophages are innate immune cells that survey and respond to danger and damage signals. Although it is well-known that energy metabolism can dictate macrophage
Penelope Dimas et al.
eLife, 8 (2019-05-08)
Oligodendrocytes (OLs) support neurons and signal transmission in the central nervous system (CNS) by enwrapping axons with myelin, a lipid-rich membrane structure. We addressed the significance of fatty acid (FA) synthesis in OLs by depleting FA synthase (FASN) from OL
Bingpeng Yan et al.
International journal of molecular sciences, 20(23) (2019-11-30)
Enterovirus A71 (EV-A71) and coxsackievirus A16 (CV-A16) are the most common causes of hand, foot, and mouth disease. Severe EV-A71 and CV-A16 infections may be associated with life-threatening complications. However, the pathogenic mechanisms underlying these severe clinical and pathological features
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced