Merck
LM1300
Avanti
12:0-13:0 PS
Avanti Research - A Croda Brand LM1300, methanol solution
Synonim(y):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H63N2O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.81
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1300-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1300
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C(O)=O)([H])N)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H60NO10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-30(34)42-27(25-40-43(37,38)41-26-28(32)31(35)36)24-39-29(33)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28H,3-26,32H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38);1H3/t27-,28+;/m1./s1
Klucz InChI
DJWXUEZTHOBPTK-CNORLSDQSA-N
Opis ogólny
Phosphatidylserine is the major anionic phospholipid in human plasma and intracellular membranes identified first in brain. It is a structural component of endoplasmic reticulum, nuclear envelopes, Golgi apparatus, inner layer of plasma membranes and outer mitochondrial membranes. PS is essential for healthy nerve cell membranes and myelin.
Zastosowanie
12:0-13:0 PS has been used as a quantitative lipid standard to monitor different lipid extracts concentration.
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylserine plays a key role in apoptosis by regulating cell signalling molecules and in monitoring membrane fluidity. Phosphatidylserine mediates the activation of enzymes and structural components.
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1300-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The distribution and function of phosphatidylserine in cellular membranes
Leventis PA and Grinstein S
Annual Review of Biophysics, 39, 407-427 (2010)
The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise
Starks MA, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 11-11 (2008)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)
Phosphatidylserine and the human brain
Glade MJ and Smith K
Nutrition, 31(6), 781-786 (2015)