Merck
LM1004
Avanti
17:0-14:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand LM1004, methanol solution
Synonim(y):
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.00
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1004-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1004
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-22-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40(3,4)5)48-39(42)32-30-28-26-24-21-17-15-13-11-9-7-2/h13,15,37H,6-12,14,16-36H2,1-5H3/b15-13-/t37-/m1/s1
Klucz InChI
PLMJQEBGYPYWCL-IEHWZJNJSA-N
Zastosowanie
17:0-14:1 PC or 1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine has been used as an internal standard:
  • for phospholipid dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), quantification by selected reaction monitoring method
  • for lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
  • in lipid extraction to control extraction efficiency, evaluate liquid chromatography (LC)-MS performance and normalize the LC-MS data
  • for lipid quantification using LC-MS
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1004-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the