LM1304
Avanti
17:0-14:1 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304, methanol solution
Synonim(y):
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Postać
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1304-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
Zastosowanie
- for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS)
- to determine lipid concentration in human primary myotubes lipid extracts by mass spectrometry (MS) analysis
- for phospholipid quantification by MS
- for lipid extraction by methyl tert-butyl ether (MTBE) method
- for lipid quantification using liquid chromatography (LC)-MS
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup