Merck
LM1104
Avanti
17:0-14:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H70NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
675.92
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1104-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
QWRIURIVRIHUFS-PEDHGXIFSA-N
Opis ogólny
Phosphoethanolamine (PE) acts as a parent compound for phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine synthesis.
Zastosowanie
17:0-14:1 PE or 1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine has been used as an internal standard:
  • for lipid quantification using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
  • for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) (related to lipidome analyses)
  • in lipid extraction using MTBE protocol
Działania biochem./fizjol.
Phosphoethanolamine (PE) is known to show extensive antitumor action and prevents tumor proliferation, in vivo. Synthetic PE inhibits lung metastasis.
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1104-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathieu Frechin et al.
Nature, 523(7558), 88-91 (2015-05-27)
Cells sense the context in which they grow to adapt their phenotype and allow multicellular patterning by mechanisms of autocrine and paracrine signalling. However, patterns also form in cell populations exposed to the same signalling molecules and substratum, which often
Kallol Gupta et al.
Nature protocols, 13(5), 1106-1120 (2018-04-28)
With the recent success in determining membrane protein structures, further detailed understanding of the identity and function of the bound lipidome is essential. Using an approach that combines high-energy native mass spectrometry (HE-nMS) and solution-phase lipid profiling, this protocol can
Ursula Loizides-Mangold et al.
Journal of lipid research, 53(8), 1522-1534 (2012-05-26)
Glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor biosynthesis takes place in the endoplasmic reticulum (ER). After protein attachment, the GPI anchor is transported to the Golgi where it undergoes fatty acid remodeling. The ER exit of GPI-anchored proteins is controlled by glycan remodeling and