Merck
LM4000
Avanti
19:0 Cholesterol ester
Avanti Research - A Croda Brand LM4000, (methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
Synonim(y):
nonadekanian cholest-5-en-3β-ylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H82O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
667.14
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
(methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM4000-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM4000
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Klucz InChI
VHYWECIJXTVRSG-TVDLSCFRSA-N
Opis ogólny
19:0 Ester cholesterolu jest centralnym rdzeniem cząstek lipoprotein. Tworzenie CE jest katalizowane przez enzym acylotransferazę cholesterolu lecytyny (LCAT).
Zastosowanie
Ester cholesterolu 19:0 został użyty jako ilościowy wzorzec lipidów do monitorowania różnych stężeń ekstraktu lipidowego.
Działania biochem./fizjol.
Hydroliza CE pośredniczy w odwrotnym transporcie cholesterolu w komórkach piankowatych makrofagów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (LM4000-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mammalian acyl-CoA:cholesterol acyltransferases
Buhman KF, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1529(1), 142-154 (2000)
The critical role of neutral cholesterol ester hydrolase 1 in cholesterol removal from human macrophages.
Igarashi M, et al.
Circulation Research, 107(11), 1387-1395 (2010)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)