Kluczowe dokumenty
700172P
Avanti
cholesterol-d6
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
cholesterol-d6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H40D6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (700172P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)(CC3)C)CC=C2C1)C
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
Opis ogólny
Cholesterol-d6 jest cholesterolem znakowanym deuterem. Znakowany pierścieniem D6-cholesterol tworzy D6-steroidowe glikoalkaloidy (SGA).
Cholesterol-d6 to deuterowany cholesterol z deuteracją w pierścieniu.
Zastosowanie
Cholesterol-d6 jest odpowiedni do stosowania jako syntetyczny wzorzec lipidowy do oznaczania cholesterolu.
Cholesterol-d6 jest stosowany jako standard do wykrywania stężenia cholesterolu przy użyciu techniki chromatografii. Jest również stosowany do pomiaru procentowego wchłaniania cholesterolu poprzez dożylne podawanie zwierzętom doświadczalnym.
Cholesterol-d6 może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w
  • tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESIMS/MS)
  • chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
  • do wzbogacania ekstraktów lipidowych z Drosophila do chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS)
Działania biochem./fizjol.
Liposomy bogate w cholesterol D6 są wykorzystywane do zrozumienia kinetyki odwrotnego transportu cholesterolu w limfie i aorcie. Jest on wykorzystywany do generowania lipidowych systemów modelowych warstwy rogowej naskórka (SC) do badań dyfrakcji neutronów opartych na deuteracji. Zastosowanie Cholesterolu-d6 jako suplementu diety umożliwiło zrozumienie metabolizmu cholesterolu w barierze krew-mózg.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700172P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biochemical membrane lipidomics during Drosophila development
Guan XL, et al.
Developmental Cell, 24(1), 98-111 (2013)
Perdeuteration of cholesterol for neutron scattering applications using recombinant Pichia pastoris
Moulin M, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 212, 80-87 (2018)
Lymphatic vasculature mediates macrophage reverse cholesterol transport in mice
Martel C, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 123(4), 1571-1579 (2013)
Cholesterol and Other Lipid Metabolism
Stable Isotope Characterization of TICs/TIMs: Analytical Progress Report. No. LLNL-TR-413939. Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Livermore, CA, 2009., 157-157 (2003)
Localisation of partially deuterated cholesterol in quaternary SC lipid model membranes: a neutron diffraction study
Kessner D, et al.
European Biophysics Journal, 37(6), 1051-1057 (2008)