Kluczowe dokumenty
700148P
Avanti
sitosterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand 700148P, powder
Synonim(y):
(24-ethyl)-heptadeuteriostigmast-5-en-3β-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H43D7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.75
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700148P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700148P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Sitosterol-d7 is a deuterated sterol. Sitosterol is distributed widely in plants. It regulates the embryonic phase in plants. β-sitosterol biosynthesis occurs via mevalonate and deoxyxylulose pathways.
Zastosowanie
Sitosterol-d7 has been used as a deuterated standard in liquid chromatography multiple reaction monitoring (LC-MRM) analysis for the quantification of pollen sterols.
Działania biochem./fizjol.
Sitosterol possesses hypocholesterolemic activity. In addition, it also exhibits anticancer activity in colon carcinoma cells (HT-29). D7-sitosterol is used in spiking ATP binding cassette half-transporter knockout mice to understand sitosterol clearance.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700148P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The story of beta-sitosterol-a review
Saeidnia S, et al.
European Journal of Medicinal Plants, 590-609 (2014)