Merck
850802C
Avanti
18:0-18:2 PE
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina; PE(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H78NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.03
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850802C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850802C
stężenie
10 mg/mL (850802C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,18,20,39H,3-11,13,15-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b14-12-,20-18-/t39-/m1/s1
Klucz InChI
YDTWOEYVDRKKCR-KNERPIHHSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest fosfolipidem błonowym, a jej rodzaje zależą od kombinacji wolnych kwasów tłuszczowych w pozycji α i β.
Zastosowanie
18:0-18:2 Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest odpowiednia do stosowania
  • w przygotowaniu monowarstw
  • w przygotowaniu glukozy-PE i laktozy-PE jako wzorców w monitorowaniu reakcji wielokrotnych (MRM) i analizie spektrometrii mas (MS/MS)
  • jako wzorce do spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (MS-ESI)
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest zaangażowana w liczne funkcje, takie jak fuzja błon, cykl komórkowy, autofagia, apoptoza i funkcje poznawcze. 18:0-18:2 Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest jednym z nieglikowanych PE w mleku w proszku. Jest korzystnym źródłem kwasów tłuszczowych i odgrywa ważną rolę w ochronie immunologicznej.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850802C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A raft-associated species of phosphatidylethanolamine interacts with cholesterol comparably to sphingomyelin. A Langmuir-Blodgett monolayer study
Grzybek M, et al.
PLoS ONE, 4(3), e5053-e5053 (2009)
Development of quantitation method for glycated aminophospholipids at the molecular species level in powdered milk and powdered buttermilk
Kodate A, et al.
Scientific Reports, 8(1), 8729-8729 (2018)
Ryo Takahashi et al.
Journal of proteomics, 166, 101-114 (2017-07-25)
Lipid hydroperoxide-mediated modifications of proteins are receiving increasing attention because of their possible involvement in various degenerative diseases. These biological effects are attributed to the ability of lipid peroxidation-derived aldehydes to react with the nucleophilic sites of proteins. Here we
Diarachidonoylphosphoethanolamine induces necrosis/necroptosis of malignant pleural mesothelioma cells
Kaku Y, et al.
Cellular Signalling, 27(9), 1713-1719 (2015)