Merck
850468C
Avanti
18:0-18:2 PC
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H84NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850468C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850468C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850468C
stężenie
10 mg/mL (850468C-25mg)
25 mg/mL (850468C-200mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h15,17,21,23,42H,6-14,16,18-20,22,24-41H2,1-5H3/b17-15-,23-21-/t42-/m1/s1
Klucz InChI
FORFDCPQKJHEBF-VPUSDGANSA-N
Opis ogólny
18:0-18:2 PC jest niefragmentowaną utlenioną fosfotydylocholiną. Jest składnikiem lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), które są wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi.
Zastosowanie
18:0-18:2 PC może być stosowany do badania wpływu fosfolipidów na smarowanie uszkodzonego mezotelium płuc. Został on wykorzystany do przygotowania liposomów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850468C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850468C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lubricating recovery of damaged pleural mesothelium: effect of time and of phosphatidylcholines
Bodega F, et al.
Respiratory Physiology & Neurobiology, 203(2), 116-120 (2014)
Oxidized phosphatidylcholines are produced in renal ischemia reperfusion injury
Solati Z, et al.
PLoS ONE, 13(4), e0195172-e0195172 (2018)
Differential ligand binding specificities of the pulmonary collectins are determined by the conformational freedom of a surface loop
Rynkiewicz M J, et al.
Biochemistry, 56(31), 4095-4105 (2017)
Ginger L Milne et al.
Journal of lipid research, 46(2), 307-319 (2004-11-18)
Phospholipids reside in the surface layer of LDLs and constitute approximately 20-25% of the particle by weight. We report a study of the primary products generated from the most abundant molecular species of phosphatidylcholines present in LDL during in vitro
Wenbo Cao et al.
Analytical chemistry, 90(17), 10286-10292 (2018-08-11)
The presence of carbon-carbon double bonds (C═Cs) in unsaturated phospholipids is closely related to lipid conformations and physiochemical activities. Previously, we have demonstrated that epoxidation reaction facilitated by low-temperature plasma (LTP) enabled the structural analysis of unsaturated fatty acids (FAs).