Merck
850467C
Avanti
18:0-18:1 PC
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2--(9Z-oktadekenoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina; SOPC; PC(18:0/18:1(9Z)).
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H86NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
788.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850467C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850467C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850467C
stężenie
10 mg/mL (850467C-25mg)
25 mg/mL (850467C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
Klucz InChI
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy. 18:0-18:1 PC (1-stearoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) ma szkielet fosfocholiny.
Zastosowanie
Można stosować 18:0-18:1 PC (1-stearoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • w liposomach do testów wiązania liposomów
  • do przygotowania gigantycznych pęcherzyków jednokomórkowych (GUV) metodą elektroformacji
  • do przygotowania pęcherzyków lipidowych
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) odgrywa ważną rolę w endocytozie i aktywności katalitycznej enzymów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850467C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850467C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
Test null
Journal of Physical Science, 253(1), 012058-012058 null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
The Journal of Biological Chemistry null
Hung-Hsun Lee et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(34), 8201-8210 (2018-08-08)
We describe herein a series of self-assembled monolayers (SAMs) on gold designed for adjustable tethering of model lipid membrane phases. The SAMs consist of deuterated aliphatic anchors, HS(CH2)15CONH(CH2CH2O)6CH2CONH-X, where X is either -(CD2)7CD3 or -(CD2)15CD3, dispersed in a stable matrix
Compact and tunable size-based dielectrophoretic flow fractionation
Chuang HS, et al.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 24(12), 125016-125016 null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
850467C-25MG4061837792557
850467C-200MG4061837792540