Kluczowe dokumenty
850464C
Avanti
18:0-14:0 PC
1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2-tetradekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; SMPC; PC(18:0/14:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850464C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850464C
stężenie
10 mg/mL (850464C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)