Merck
840526P
Avanti
Hydrogenated MGDG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
Monogalaktozylodiacyloglicerole (roślinne, uwodornione)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H82O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
759.11
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840526P-10MG)
pkg of 1 × 25 mg (840526P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (840526P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C43H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(45)50-34-36(35-51-43-42(49)41(48)40(47)37(33-44)53-43)52-39(46)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h36-37,40-44,47-49H,3-35H2,1-2H3/t36-,37-,40+,41+,42-,43-/m1/s1
Klucz InChI
ZCXQDNWIQSAJIR-GREPGOCTSA-N
Opis ogólny
Monogalaktozylodiacyloglicerol (MGDG), galaktozyloglicerolipid, jest głównym lipidem w błonie tylakoidowej chloroplastu liści. Jest on również zlokalizowany w korzeniach, owocach i ziarnach. MGDG jest syntetyzowany z syntazy monogalaktozyldiacyloglicerolu 1 (MGD1). Jest prekursorem digalaktozylodiacyloglicerolu (DGDG).
Działania biochem./fizjol.
Monogalaktozylodiacyloglicerol (MGDG) odgrywa ważną rolę w biogenezie i integralności plastydów do fotosyntezy, ponieważ potrzebują one środowiska bogatego w galaktolipidy.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (840526P-5MG, 840526P-10MG i 840526P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vitro reconstitution of monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) synthase regulation by thioredoxin
Yamaryo Y, et al.
Febs Letters, 580(17), 4086-4090 (2006)
Digestion of plant monogalactosyldiacylglycerol and digalactosyldiacylglycerol in rat alimentary canal
Sugawara T and Miyazawa T
The Journal of Nutritional Biochemistry, 11(3), 147-152 (2000)
The galactolipid monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) contributes to photosynthesis-related processes in Arabidopsis thaliana
Aronsson H
Plant signaling & behavior, 3(12), 1093-1095 (2008)