Key Documents
840534L
Avanti
18:1 DGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), Digalactosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H74D18O15
Masa cząsteczkowa:
963.38
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Postać
(DCM:Methanol (1:1) solution)
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (840534L-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipidomics
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)