Kluczowe dokumenty
810192C
Avanti
16:0-06:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810192C
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfoseryna (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H59N6O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
790.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810192C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810192C
stężenie
1 mg/mL (810192C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydyloseryna (PS) jest niewielkim fosfolipidem obecnym w błonach komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Zawiera 2-10% wszystkich fosfolipidów, wzbogaconych w mózgu. NBD PS jest znakowana w grupie głównej PS za pomocą 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylu (NBD).
Zastosowanie
16:0-06:0 NBD PS lub 1-palmitoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfoseryna(sól amonowa) jest odpowiednia do pomiaru specyficzności enzymatycznej syntazy kwasu lipotejchojowego (LTA) (LtaS) oraz w liposomach w celu określenia roli fosfolipidowej scramblazy 1 (PLSCR1) w scramblingu fosfolipidów.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloseryna (PS) przyczynia się do usuwania komórek apoptotycznych. Bierze udział w utrzymaniu błony komórek nerwowych i osłonki mielinowej. Jest związana z upośledzeniem funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810192C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mirka E Wörmann et al.
Molecular microbiology, 79(3), 566-583 (2011-01-25)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall polymer in Gram-positive bacteria. The enzyme responsible for polyglycerolphosphate LTA synthesis is LtaS, first described in Staphylococcus aureus. Four LtaS orthologues, LtaS(BS) , YfnI, YqgS and YvgJ, are present in Bacillus subtilis.
Maria Karatsa-Dodgson et al.
Journal of bacteriology, 192(20), 5341-5349 (2010-08-17)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall component of Gram-positive bacteria. The key enzyme responsible for polyglycerolphosphate lipoteichoic acid synthesis in the Gram-positive pathogen Staphylococcus aureus is the membrane-embedded lipoteichoic acid synthase enzyme, LtaS. It is presumed that LtaS