Kluczowe dokumenty
840538L
Avanti
18:1 MGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-3-β-D-galaktopiranozylo-sn-glicerol (d18), monogalaktozylodioleoiloglicerol (d18)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H64D18O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
801.24
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
(DCM:Methanol (1:1) solution)
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (840538L-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
lipidomika
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)