Key Documents
850469C
Avanti
18:0-20:4 PC
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-octadecanoyl-2-arachidonyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SAPC; PC(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850469C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850469C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850469C
stężenie
10 mg/mL (850469C-25mg)
25 mg/mL (850469C-200mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,25,27,31,33,44H,6-13,15,17-19,21,23-24,26,28-30,32,34-43H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,27-25-,33-31-/t44-/m1/s1
Klucz InChI
PSVRFUPOQYJOOZ-QNPWAGBNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of liposomes
- in the synthesis of diacylglycerol
- as substrate to determine the activity of phospholipase A2 (PLA2)
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash