Merck
840064C
Avanti
18:0-20:4 PS
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); SAPS; PS(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110673
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H77NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
834.05
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840064C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840064C
stężenie
10 mg/mL (840064C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,40-41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t40-,41+;/m1./s1
Klucz InChI
PKENGTIYXZLXFZ-PTPAXTOESA-M
Opis ogólny
18:0-20:4 PS or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine is an asymmetric saturated-polyunsaturated phospholipid.
Zastosowanie
18:0-20:4 PS or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) has been used in the preparation of liposomes to study the effects of the fatty acid (FA) profile of phospholipids on membrane vesiculation by dynamin and endophilin.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840064C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly