Merck
840054C
Avanti
Soy PC
Avanti Research - A Croda Brand 840054C
Synonim(y):
L-α-phosphatidylcholine (Soy)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840054C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840054C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840054C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840054C
stężenie
10 mg/mL (840054C-25mg)
25 mg/mL (840054C-200mg)
25 mg/mL (840054C-500mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Opis ogólny
L-α-phosphatidylcholine (Soy) is a naturally occurring phospholipid and the most abundant phospholipid in eukaryotic cellular membrane with high amount of PUFAs.
Zastosowanie
Soy PC may be used for the synthesis of proteoliposomes, lipoprotein particle (LLP) mimics and flexible liposome (FLUV).
Działania biochem./fizjol.
L-α-phosphatidylcholine plays an important role in the formation of liposomes. It is also used in small unilamellar vesicles (SUVs) synthesis.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840054C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840054C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840054C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Membrane curvature recognition by C reactive protein using lipoprotein mimics
Wang MS, et al.
Soft Matter, 8(30), 7909-7918 (2012)
Piezo1 Channels Are Inherently Mechanosensitive
Syeda R, et al.
Testing, 17(7), 1739-1746 (2016)
Liposomes and polymersomes: a comparative review towards cell mimicking
Rideau E, et al.
Chemical Society Reviews, 47(23), 8572-8610 (2018)
Barbara Bianca Gerbelli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(5), 2171-2179 (2017-12-29)
In the present work, we investigate the effect of two short phenylalanine-based peptides on lipid membranes. A simplified model membrane composed of lecithin vesicles was used to incorporate different amounts of the two amino acid sequences, the dimmer l,l-diphenylallanine (FF)
Guilherme M Gelfuso et al.
International journal of pharmaceutics, 576, 118991-118991 (2019-12-31)
Strategies to enhance corneal penetration of voriconazole (VOR) could improve the treatment of fungal keratitis. Here, we evaluated the use of iontophoresis for ocular VOR delivery from either: (i) a cyclodextrin inclusion complex (CD VOR), (ii) a liposome (LP VOR)