790625P
Avanti
DC-Chol/DOPE Blend
Avanti Research™ - A Croda Brand 790625P, powder
Synonim(y):
DC-Chol/DOPE Blend, DC-Cholesterol/Dioleoyl Phosphatidylethanolamine (30:70, w/w)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (790625P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 790625P
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of liposomes for ferritin heavy chain 1 (FTH1) siRNA (small interference RNA) transfection studies
- to compare its cytotoxicity tests with ginger derived nanoparticles in colon-26 cells
- as a standard control in MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) assay to evaluate biocompatibility of ginger derived lipid vesicles
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)