Merck
890840P
Avanti
14:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890840P, powder
Synonim(y):
1,2-dimyristoilo-3-dimetyloamoniopropan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H65NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
539.87
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (890840P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890840P
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
QUQHEMSUWCJRBP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można zastosować 1,2-dimyristoilo-3-dimetyloamoniopropan (14:0 DAP):
  • do przygotowania błony liposomalnej i badania jej interakcji z surfaktantami
  • do badania jego wpływu na porządkowanie dwuwymiarowych dyspersji cząstek pokrytych membraną
  • do badania interakcji z mastoparanem (MP)
Działania biochem./fizjol.
1,2-dimyristoilo-3-dimetyloamoniopropan (14:0 DAP) jest kationowym lipidem i służy jako wrażliwy na pH odczynnik do transfekcji.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (890840P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Specific ion interaction dominates over hydrophobic matching effects in peptide-lipid bilayer interactions: the case of short peptide
Wei F, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(49), 26190-26196 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
890840P-25MG4061835188420