Merck
890830P
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890830P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-3-dimetyloamoniopropan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H73NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
595.98
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (890830P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890830P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890830P
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H73NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34-35(33-38(3)4)42-37(40)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h35H,5-34H2,1-4H3
Klucz InChI
ALRIWCIIGVAXHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,2-dipalmitoilo-3-dimetyloamoniopropan (16:0 DAP) jest odpowiedni do przygotowania liposomów zawierających miRNA.
Działania biochem./fizjol.
1,2-dipalmitoilo-3-dimetyloamoniopropan (16:0 DAP) jest kationowym lipidem i służy jako wrażliwy na pH odczynnik do transfekcji.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890830P-200 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (890830P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Moran Amit et al.
Nature, 578(7795), 449-454 (2020-02-14)
The solid tumour microenvironment includes nerve fibres that arise from the peripheral nervous system1,2. Recent work indicates that newly formed adrenergic nerve fibres promote tumour growth, but the origin of these nerves and the mechanism of their inception are unknown1,3.