Merck
890850C
Avanti
18:1 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890850C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-3-dimethylammonium-propane (DODAP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H77NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890850C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890850C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 890850C
stężenie
10 mg/mL (890850C-25mg)
25 mg/mL (890850C-200mg)
typ lipidu
transfection
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
Klucz InChI
NYDLOCKCVISJKK-WRBBJXAJSA-N
Opis ogólny
18:1 DAP is a cationic lipid. It is a pH sensitive transfection reagent, used for the preparation of cationic liposomes.
Zastosowanie
18:1 DAP is suitable :
  • as a component of lipid bilayers
  • in the formulation of stable nucleic acid lipid vesicles
  • in the preparation and physicochemical characterization of antisense oligodeoxyribonucleotide (ODN)-containing folate (FA)-targeted or non-targeted liposomes
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890850C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890850C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Transferrin-conjugated SNALPs encapsulating 2?-O-methylated miR-34a for the treatment of multiple myeloma
Scognamiglio I, et al.
BioMed Research International, 2014 (2014)
Preparation and in-vitro evaluation of an antisense-containing cationic liposome against non-small cell lung cancer: a comparative preparation study
Saffari M, et al.
Iranian Journal of Pharmaceutical Research : IJPR, 12, 3-3 (2013)
Nonequilibrium adhesion patterns at lipid bilayer junctions
Parthasarathy R, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(2), 649-657 (2004)
Qiang Cheng et al.
Nature nanotechnology, 15(4), 313-320 (2020-04-07)
CRISPR-Cas gene editing and messenger RNA-based protein replacement therapy hold tremendous potential to effectively treat disease-causing mutations with diverse cellular origin. However, it is currently impossible to rationally design nanoparticles that selectively target specific tissues. Here, we report a strategy
Global Trade Item Number
SKUGTIN
890850C-200MG4061837668890
890850C-25MG4061837668906