Kluczowe dokumenty
790625C
Avanti
Mieszanka DC-Chol/DOPE
Avanti Research - A Croda Brand 790625C
Synonim(y):
DC-Cholesterol/Dioleoilofosfatydyloetanoloamina (30:70, w/w)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (790625C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 790625C
stężenie
10 mg/mL (790625C-25mg)
typ lipidu
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
DC-Chol/DOPE to mieszanka kationowego lipidu: 3b-[N-(N′, N′ dimetyloaminoetano)karbomylo] (DC-Chol) i neutralnego lipidu: dioleoilofosfatydyloetanoloaminy (DOPE).
Mieszanka DC-Chol/DOPE jest kationową mieszanką lipidów.
Działania biochem./fizjol.
Mieszanka DC-Chol/DOPE jest szeroko przydatna w przygotowywaniu liposomów, ponieważ wpływa na proces enkapsulacji. Preferowanym stosunkiem molowym dla liposomów DC-Chol/DOPE jest 1:2 lub 3:2.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (790625C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aspartoacylase gene transfer to the mammalian central nervous system with therapeutic implications for Canavan disease
Leone P, et al.
Annals of Neurology, 48(1), 27-38 (2000)
Shuoye Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 434(1-2), 155-160 (2012-05-31)
Three most commonly used preparative methods, dry-film, reverse phase evaporation and ethanol injection were employed to prepare cationic liposomes composed of DC-Chol and DOPE, respectively. The resulting samples were contrasted through morphology observation, particle size and zeta potential analysis. Sephadex