790595P
Avanti
Upstate Lipid Blend
Synthetic Phospholipid Blend for PTEN, PDK1, and Akt1/PKBα Assay Kits, contains DOPC/DOPS (1:1, wt%), powder
Synonim(y):
Upstate Lipid Blend, Assay kits formerly supplied by Upstate Biotechnology.
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (790595P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 790595P
typ lipidu
formulation
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)