59025-U
Union, reducing
for connecting 1/16 to 1/32 in., bore size 0.25 mm
Synonim(y):
Valco® Unions
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel union and fittings (nuts and ferrules included)
opis
internal
opakowanie
pkg of 1 unit
wymiary otworu
0.25 mm
dopasowywanie
10-32 male Valco for 1/16 in. O.D. tubing
6-32 Valco for 1/32 in. O.D. tubing
kompatybilność
for connecting 1/16 to 1/32 in.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)