Merck
28398-U
Supelco
6.35 mm/10 mm Reducing Union
PTFE, pk of 3
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Materiały
PTFE
opis
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D.
opakowanie
pk of 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)