Kluczowe dokumenty
28432-U
Supelco
24 mm/24 mm Polypropylene Viton® Connector
pk of 6
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
opis
for connecting 24mm threaded glass hardware (Dioxin Columns & Top Flasks with 24 mm neck)
opakowanie
pk of 6
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)