Kluczowe dokumenty
28403-U
Supelco
Dioxin Vacuum Manifold
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
opis
includes long stem stopcocks, 10 mm O.D.
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)