Kluczowe dokumenty
SYNS560008
Synthware 180 degree high vacuum valve
size 0-8 mm
Synonim(y):
Synthware S560008
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware S560008
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z dwoma bocznymi pierścieniami o średnicy 9 mm uszczelnionymi do lufy pod kątem 90° względem siebie. Nieobrotowy wałek PTFE ma trzy O-ringi, przy czym O-ring końcówki stanowi główne uszczelnienie precyzyjnie uformowanego stożkowego gniazda. Zamienny zestaw o-ringów 617, patrz R7010 lub R108110.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)