Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z271349
Sigma-Aldrich
HI-VAC® vacuum valves
Three-way, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
Właściwości
O-ring tip: no
producent / nazwa handlowa
Kimble®
otwór
0-4 mm
trzon śr.
9 mm
Opis ogólny
Precision external thread for fine control. Valves may be used as a bleed up to 1/2 turn. Full open position is at 11/2 turns.
  • For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
  • Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
  • Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
  • Viton® O-rings
Informacje prawne
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)