Z405590
J.Young high-vacuum PTFE valve, right angle
stopcock size 4 mm, side arm O.D. 7 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
J. Young
śr. zewn. ramienia bocznego
7 mm
rozmiar kurka
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
Features:
- PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
- Grease-free glass-to-PTFE seals
- High-vacuum to 10-6 torr
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z405590-1EA | 4061826668764 |