Z271160
HI-VAC® vacuum valves
One-way, bore 0-4 mm, O-ring tip
Synonim(y):
826500-0004
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Właściwości
O-ring tip
producent / nazwa handlowa
Kimble®
otwór
0-4 mm
trzon śr.
9 mm
Opis ogólny
Precision external thread for fine control. Valves may be used as a bleed up to 1/2 turn. Full open position is at 11/2 turns.
- For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
- Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
- Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
- Viton® O-rings
Cechy i korzyści
- Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
- Zaprojektowany z precyzyjnym gwintem zewnętrznym do precyzyjnej kontroli
- Może być używany jako upust do 1/2 obrotu
- Pozycja pełnego otwarcia wynosi 1-1/2 obrotu
- Główne uszczelnienie jest wykonane z O-ringu FKM na stożkowym gnieździe
- Nieobrotowy wałek PTFE może być używany w sposób ciągły w temperaturach systemu 230 °C lub w sposób przerywany w temperaturze 275 °C
Informacje prawne
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z271160-1EA | 4061832901671 |