22031
Swagelok® Reducing Union
Swagelok® 400-6-2, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. Swagelok
Synonim(y):
Swagelok® 400-6-2,SS REDUCING UNION 1/4X1/8 EA
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Swagelok® 400-6-2
dopasowywanie
1/4 in. Swagelok
1/8 in. Swagelok
Opis ogólny
Złącza redukcyjne typu 1653 nadają się głównie jako metalowe zakończenia kolumn. Wszystkie oryginalne złącza redukcyjne mają otwór w środku o długości około 6 mm i średnicy wewnętrznej 1,2 mm. Co więcej, złącza redukcyjne mają duży otwór po stronie nieredukującej. Modyfikacja złącza redukcyjnego jest konieczna w celu zminimalizowania rozszerzenia szczytowego, odporności na ciśnienie i ułatwienia procesu instalacji.
Nuts and ferrules included.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Instrumentation for High Performance Liquid Chromatography.
Huber JFK
Science, 84-88 (2011)