Kluczowe dokumenty
52658-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
skład
bed wt., 5 g
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
20 mL
macierz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
silica bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
  • Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
  • The most polar normal phase sorbent available
  • Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)