Merck
880620P
Avanti
18:0 PEG750 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880620P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[metoksy(glikol polietylenowy)-750] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (880620P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880620P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880620P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
QAVSYMFTABOITA-CQZUBJGASA-N
Opis ogólny
18:0 PEG750 PE jest fosfolipidem sprzężonym z glikolem polietylenowym (PEG). Masa cząsteczkowa i dokładna masa są uśrednione w oparciu o polidyspersyjność PEG.
Zastosowanie
18:0 PEG750 PE może być stosowany do PEGylowania lipopleksów i badania możliwości jego uwięzienia w systemie stałej matrycy w celu przedłużonego dostarczania siRNA w śluzie pochwy.
Działania biochem./fizjol.
18:0 PEG750 PE jest użyteczny jako składnik tworzący micele.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (880620P-200mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (880620P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tania Furst et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 236, 68-78 (2016-06-23)
Topical vaginal sustained delivery of siRNA presents a significant challenge due to the short residence time of formulations. Therefore, a drug delivery system capable to adhere to the vaginal mucosa is desirable, as it could allow a prolonged delivery and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
880620P-25MG4061835188192
880620P-200MG4061835188185