Kluczowe dokumenty
880130P
Avanti
18:1 PEG2000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880130P, powder
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (880130P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (880130P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 880130P
temp. przejścia
transition temp 12.8 °C (melting transition in micelles)
rozpuszczalność
soluble (soluble in ethanol at 5mg/mL, soluble in DMSO at 5mg/mL, soluble in Chloroform:Methanol (85:15) at 5mg/mL)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C133H260NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-131(135)186-128-130(189-132(136)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)129-188-190(138,139)187-37-36-134-133(137)185-127-126-184-125-124-183-123-122-182-121-120-181-119-118-180-1
Klucz InChI
QXTYPWABYAAAPJ-FCKVYVLXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)