Key Documents
QBD10181
dPEG®4-SATA (S-acetyl-dPEG®4-NHS ester)
Synonim(y):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-thiaoctadecanoate, Acetyl-S-dPEG4-NHS ester, N-Succinimidyl S-acetyl(thiotetraethylene glycol), Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(SCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)