Key Documents
QBD10852
dPEG®12-SATA (S-acetyl-dPEG®12-NHS ester)
Synonim(y):
alpha-[2-(acetylthio)ethyl]-omega-[3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSC(C)=O)ON1C(CCC1=O)=O
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)