Merck
QBD10289
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-MAL
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H58N2O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
710.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
reagent type: linker
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O15/c1-38-8-9-40-12-13-42-16-17-44-20-21-46-24-25-48-28-29-49-27-26-47-23-22-45-19-18-43-15-14-41-11-10-39-7-5-33-30(35)4-6-34-31(36)2-3-32(34)37/h2-3H,4-29H2,1H3,(H,33,35)
Klucz InChI
OVCDVKBUIQUWMR-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
M-986912-MAL zapewnia różnorodne środki do modyfikacji małych cząsteczek, peptydów, białek i funkcjonalizowanych powierzchni (metali, szkła i innych). Cząsteczki 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej zakończone metoksy są hydrofilowe i nieimmunogenne o dokładnej długości. Modyfikacja odczynnikami m-9869 może poprawić rozpuszczalność w wodzie, zwiększyć objętość hydrodynamiczną, wyeliminować lub zmniejszyć wiązanie niespecyficzne, chronić peptydy i białka przed proteolizą, zmniejszyć lub wyeliminować immunogenność oraz zwiększyć okres półtrwania w surowicy in vivo. M-986912-MAL reaguje z wolnymi sulfhydrylami w szybkiej, wysoce specyficznej reakcji w środowisku wodnym przy pH 6,5-7,5.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10289-1000MG4061832877273
QBD10289-100MG4061832877280