Kluczowe dokumenty
QBD10201
Biotin-dPEG®3-MAL
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: linker
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)CCN3C(C=CC3=O)=O
InChI
1S/C27H43N5O8S/c33-22(6-2-1-5-21-26-20(19-41-21)30-27(37)31-26)28-10-3-13-38-15-17-40-18-16-39-14-4-11-29-23(34)9-12-32-24(35)7-8-25(32)36/h7-8,20-21,26H,1-6,9-19H2,(H,28,33)(H,29,34)(H2,30,31,37)
Klucz InChI
QCEXTKIIGXBNCN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10201-50MG | 4061832876924 |