Merck
QBD10826
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®7-NH2
Synonim(y):
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H50N4O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.76
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O
Klucz InChI
HRGIYGOBSBFLMX-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotyna-98697-amina to produkt o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 zawierający końcową pierwszorzędową aminę, która umożliwia znakowanie biotyną z precyzyjnym odstępem do cząsteczek zawierających wolny kwas karboksylowy lub grupę aldehydową. W przypadku małych peptydów i małych cząsteczek znakowanie może być specyficzne dla miejsca, podczas gdy w przypadku większych cząsteczek, takich jak białka, znakowanie może być bardziej losowe. Pojedyncza masa cząsteczkowa przekładki 9869 (29,8 Å) pozwala użytkownikowi precyzyjnie dostosować odległość między biotyną a cząsteczką docelową w celu uzyskania optymalnego wiązania między biotyną a awidyną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)