Merck
QBD10786
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®23-NH2
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C58H114N4O25S
Masa cząsteczkowa:
1299.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
Klucz InChI
LQIGDDHILHLQSX-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotyna-986923-amina to pojedyncza cząsteczka o masie cząsteczkowej 9869 zawierająca końcową pierwszorzędową aminę, która umożliwia znakowanie biotyną z precyzyjnym odstępem do cząsteczek zawierających wolny kwas karboksylowy lub grupę aldehydową. W przypadku małych peptydów i małych cząsteczek znakowanie może być specyficzne dla miejsca, podczas gdy w przypadku większych cząsteczek, takich jak białka, znakowanie może być bardziej losowe. Pojedyncza masa cząsteczkowa przekładki 9869 (87 Å) pozwala użytkownikowi precyzyjnie dostosować odległość między biotyną a cząsteczką docelową w celu uzyskania optymalnego wiązania między biotyną a awidyną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10786-1000MG4061832878119
QBD10786-100MG4061832878126