Kluczowe dokumenty
746223
Maleimide-PEG2-succinimidyl ester
≥95%
Synonim(y):
3-[2-[2-[[3-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxopropyl]amino]ethoxy]ethoxy]propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG2-NHS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
mp
92-94 °C
grupa funkcyjna
NHS ester
maleimide
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H23N3O9/c22-13(5-8-20-14(23)1-2-15(20)24)19-7-10-29-12-11-28-9-6-18(27)30-21-16(25)3-4-17(21)26/h1-2H,3-12H2,(H,19,22)
Klucz InChI
TZPDZOJURBVWHS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
746223-50MG | 4061832890340 |
746223-250MG | 4061833241110 |