Kluczowe dokumenty
803383
LC-SMCC (succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxy-(6-amidocaproate))
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
447.48
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
DMSO or DMF: soluble
grupa funkcyjna
NHS ester
maleimide
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(CCCCCNC(C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2)=O)=O
InChI
1S/C22H29N3O7/c26-17-9-10-18(27)24(17)14-15-5-7-16(8-6-15)22(31)23-13-3-1-2-4-21(30)32-25-19(28)11-12-20(25)29/h9-10,15-16H,1-8,11-14H2,(H,23,31)
Klucz InChI
IHVODYOQUSEYJJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Reactive groups: NHS ester and maleimide
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
- Long-chain variety of SMCC
- High purity, crystalline reagent can be used to create high-purity maleimide-activated derivatives
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Cyclohexane bridge confers added stability to the maleimide group making LC-SMCC an ideal crosslinking agent for maleimide activation of proteins. Maleimide groups are stable for 64 hours in 0.1 M sodium phosphate buffer, pH 7 at 4°C.
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
803383-50MG | 4061832874678 |