Merck
QBD10784
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-azide
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, alpha-(2-azidoethyl)-omega-[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H64N6O13S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
796.97
Kod UNSPSC:
12352125
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C34H64N6O13S/c35-40-37-6-8-44-10-12-46-14-16-48-18-20-50-22-24-52-26-28-53-27-25-51-23-21-49-19-17-47-15-13-45-11-9-43-7-5-36-32(41)4-2-1-3-31-33-30(29-54-31)38-34(42)39-33/h30-31,33H,1-29H2,(H,36,41)(H2,38,39,42)
Klucz InChI
WETRQYMCASPBIY-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotyna-986911-azide to pojedyncza cząsteczka o masie cząsteczkowej 9869, która pozwala na znakowanie biotyną z precyzyjnym odstępem do cząsteczek zawierających alkin przy użyciu dobrze znanej, bardzo popularnej chemii typu "click". Poprzez wstawienie funkcji alkinu do cząsteczki docelowej, znakowanie specyficzne dla miejsca może nastąpić przy użyciu katalizowanej miedzią (I) lub katalizowanej szczepem chemii kliknięć. Pojedyncza masa cząsteczkowa elementu dystansowego 9869 (50,4 Å) pozwala użytkownikowi precyzyjnie dostosować odległość między biotyną a cząsteczką docelową w celu uzyskania optymalnego wiązania między biotyną a awidyną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)