Kluczowe dokumenty
915343
Maleimide-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 10,000
Synonim(y):
PEG-b-PCL, Kopolimer diblokowy PEG-PCL z maleimidem, PEG-PCL
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PCL average Mn 10,000 (by NMR)
PCL average Mn 10,000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000
kolor
off-white to yellow
PDI
≤1.4 (by GPC)
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)