Merck
JKA10011
Sigma-Aldrich
8arm-PEG15K
average MN 15,000, Succinimidyl Glutarate, tripentaerythritol core, amine reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Glutaran 8arm-PEG15K-sukcynimidylu, tripentaerythritol core, average Mn 15,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 15,000
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
8arm PEG Succinimidyl Glutarate. Sieciuje się w hydrożele. Rozkładalny łącznik PEG. Łącznik estrowy między PEG i estrem NHS ułatwia tworzenie degradowalnego hydrożelu. 8ARM(TP)-PEG z rdzeniem tripentaerytrytolowym ma niższą polidyspersyjność i wyższą dokładność masy cząsteczkowej w porównaniu z ogólnym 8ARM-PEG z rdzeniem heksaglicerynowym.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.