Merck
QBD11095
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®25-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C144H285N2O59P
Masa cząsteczkowa:
3019.76
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupa funkcyjna
phospholipid
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
m-dPEG ®₂₅-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)